S-Farnesyl-L-cysteine methyl ester (synthetisch) ≥98% (durch TLC), farbloses Öl
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
BMLG2010005 BMLG2010025
ENZOBMLG2010005EA 129 CHF
ENZOBMLG2010005 ENZOBMLG2010025
S-Farnesyl-L-cysteine methyl ester (synthetisch) ≥98% (durch TLC), farbloses Öl
S-Farnesyl-L-cysteine methyl ester
Multidrug resistance transporter activator.
Stimulates the multidrug resistance transporter ATPase activity (4 - 5 fold at 10 - 20 µM) and competes for drug binding.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) and ethanol (25 mg/ml).
Formel: C₁₉H₃₃NO₂S
MW: 339.5 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 125741-64-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24a99096675aaced0509062c726e837ff148ad1e&vid=7e1d54cd8d94d2c4d66b1e4ba4464e1604f0ee95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥98% (TLC)
Source Synthetic