NOB ≥98% (durch TLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 4-Nitro-3-(octanoyloxy)benzoic acid
BMLST5060050 BMLST5060250
ENZOBMLST5060050EA 134 CHF
ENZOBMLST5060050 ENZOBMLST5060250
NOB ≥98% (durch TLC)
NOB
PLA₂ substrate
Substrate for phospholipases from snake venoms and human serum.
Soluble in DMSO (>25 mg/ml) or 100% ethanol (>25 mg/ml).
Formel: C₁₅H₁₉NO₆
MW: 309.318 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132973
CAS-Nummer: 55894-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=060ad0a3855f41a0620445d9057b6bbbe52c87cb&vid=9dce1d8d54f845352ff60b2dd6406ea564d6ff9f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥98% (TLC)