kainic acid ≥98% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms:
(2S,3S,4S)-3-(Carboxymethyl)-4-(prop-1-en-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
BMLEA1230005
BMLEA1230025
ENZOBMLEA1230005EA
105
CHF
ENZOBMLEA1230005
ENZOBMLEA1230025
kainic acid ≥98% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
kainic acid
Selective agonist at kainate receptors.
Soluble in water (25 mg/ml).
Formel:
C₁₀H₁₅NO₄ MW: 213,233 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077806 CAS-Nummer: 487-79-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥98% (HPLC) |
Identity | Determined by H-NMR |