9-cis-Retinoic acid ≥98% (durch HPLC)
Lieferant: Enzo Life Sciences
|
Gefahr
|
BMLGR1010005
BMLGR1010025
ENZOBMLGR1010005EA
238
CHF
ENZOBMLGR1010005
ENZOBMLGR1010025
9-cis-Retinoic acid ≥98% (durch HPLC)
9-cis-Retinoic acid
Retinoid X receptor ligand.
A high affinity ligand for the retinoid X receptor (RXR). Destabilizes VDR-RXR heterodimer-DNA complex.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or 100% ethanol (25 mg/ml).
Formel:
C₂₀H₂₈O₂ |
MDL Number:
MFCD00270072 CAS-Nummer: 5300-03-8 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥98% (HPLC) |