5-Nitro-2,N,N-trimethylbenzolsulfonamid (synthetisch) ≥98% (durch TLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: BRL-50481, BRL 50481
BMLPD1200010 BMLPD1200050
ENZOBMLPD1200010EA 102 CHF
ENZOBMLPD1200010 ENZOBMLPD1200050
5-Nitro-2,N,N-trimethylbenzolsulfonamid (synthetisch) ≥98% (durch TLC)
5-Nitro-2,N,N-trimethylbenzolsulfonamid
The first selective PDE7 inhibitor (Ki=180 nM).
  • PDE inhibitor
White to off-white solid.
Formel: C₉H₁₂N₂O₄S
MW: 244,27 g/mol
Melting Pt: 65…67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03039912
CAS-Nummer: 433695-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c32213fb0da3d4eeaad80fff3ea4e0e3e7dfcf7&vid=c4e4f9a2c8bb0042d082547e51d91413301d0211&prid=web&clid=SAPDAM