Brefeldin A ≥98% (durch TLC)
Lieferant: Enzo Life Sciences
BMLG4050005 BMLG4050025 BMLG4050100
ENZOBMLG4050005EA 194 CHF
ENZOBMLG4050005 ENZOBMLG4050025 ENZOBMLG4050100
Brefeldin A ≥98% (durch TLC)
Brefeldin A
Formel: C₁₆H₂₄O₄
MDL Number: MFCD00083258
CAS-Nummer: 20350-15-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3440d1f03c57736ea5fd9cb430e6429ef4dcdcda&vid=43e720f578ef5d330656214fe79a112d1b877930&prid=web&clid=SAPDAM