Masterflex® L/S® Präzisions-Prozesspumpensysteme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77916-42-CHEA 5540 CHF
MFLX77916-42-CH MFLX77916-40-CH MFLX77916-50-CH MFLX77916-52-CH
Masterflex® L/S® Präzisions-Prozesspumpensysteme, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Die benutzerfreundlichen Antriebe bieten eine präzise Drehzahlregelung sowie eine digitale Drehzahlanzeige. NEMA 4X Gehäuse halten Prozess- und Abwaschanwendungen stand.
  • Vierstellige LED-Anzeige zeigt die Motordrehzahl an - Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
  • Integrierter Open-Head-Sensor stoppt den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
  • Reversierbarer Motor—Spülen Sie den Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in beide Richtungen
  • LED-Anzeigen bestätigen die Motordrehrichtung
  • Leistungsstarke Motoren