Masterflex® L/S® Precision Process Drive with Open-Head Sensor and Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing, Stainless Steel Housing, 6 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX77916-42-CH
Your Organization's Price:
Die benutzerfreundlichen Antriebe bieten eine präzise Drehzahlregelung sowie eine digitale Drehzahlanzeige. NEMA 4X Gehäuse halten Prozess- und Abwaschanwendungen stand.
  • Vierstellige LED-Anzeige zeigt die Motordrehzahl an - Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
  • Integrierter Open-Head-Sensor stoppt den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
  • Reversierbarer Motor—Spülen Sie den Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in beide Richtungen
  • LED-Anzeigen bestätigen die Motordrehrichtung
  • Leistungsstarke Motoren ermöglichen das Stapeln von 2 oder 4 Pumpenköpfen für höhere Fördermengen und für Mehrkanalanwendungen
  • Getrennte Steuerung von Geschwindigkeit und Leistung (Ein/Aus) - Beibehaltung der Geschwindigkeitseinstellung beim Ein/Ausschalten der Pumpe
  • Gehäuse nach NEMA 4X (IP66)
  • Fernsteuerungsmöglichkeiten über einen wasserdichten Anschluss auf der Rückseite des Antriebs
  • Durchflussrate 2,8 bis 280 mL/min L/S-Schlauch inbegriffen—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und der Schlauchgröße
Diese präzisen Konsolenantriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, eine Drehzahlanzeige und eine Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosieranwendungen. Für die Fernsteuerung der Geschwindigkeit ist die Kabelanordnung 77300-32 erforderlich.
<b>Lieferumfang: </b>Enthält L/S-Antrieb 07528-45, Easy-Load®-II-Pumpenkopf 77200-32, 10-ft ft C-Flex® ULTRA® Schlauch und 6-ft (1,8 m) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Auslieferung mit landesspezifischen Stecker/Kabel-Sets; geben Sie bei der Bestellung bitte das Zielland an.