Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, Puri-Flex®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96419-87EA 205 CHF
MFLX96419-87 MFLX96419-91
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, Puri-Flex®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex® B/T-Serien Pumpe sicher.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche