Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, Puri-Flex®, B/T 91; 10 ft
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX96419-91
Your Organization's Price:
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex® B/T-Serien Pumpe sicher.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Biokompatibel
  • Heißsiegelfähig und schweißbar
  • Lange Pumpenlebensdauer im Vergleich zu Silikon- oder anderen TPE-Schläuchen
  • Geringe Spallation im Vergleich zu Silikon- oder einigen anderen TPE-Schläuchen
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Kosteneffizient
  • Keine Halogene oder Phthalate
  • Langlebiger Schlauch für alle Masterflex-Pumpen, die in Ihren Pharma- und Bioprozessanwendungen eingesetzt werden
  • Konformitätszertifikat wird jeder einzelnen Einheit beim Versand beigelegt
<B>Anwendungsmöglichkeiten:</B><br />Für Säuren, Laugen, Druck, Vakuum und besonders für viskose und sterile Flüssigkeiten geeignet.<br />Nicht für organische Lösungsmittel geeignet.<br /><B>Physikalische Eigenschaften:</B> Thermoplastisches Elastomer mit ausgezeichneter Zug- und Reißfestigkeit. Durchscheinend, klar bis helles Weiß.<br /><br /><B>Temperaturbereich:</B><br />(statisch): –50 bis +135 °C (–58 bis +275 °F)<br />(dynamisch): –30 bis +100 °C (–22 bis +212 °F)<br /><br /><B>Entspricht Klassifizierungen:</B><br />USP Klasse VI<br />FDA 21 CFR 177.2600 und 177.1810<br />Reach-konform,<br />RoHS-konform.<br /><br /><B>Anwendungen:</B> Zell- und Gewebekulturarbeiten, pharmazeutische Biotechnologie und allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern. Hochreine Anwendungen, die keinen Kontakt mit tierischen Bestandteilen erfordern.<br /><br /><B>Sterilisation:</B> Autoklav, EtO, Gammabestrahlung.<br /><br />Diese neuen Masterflex B/T-Schläuche in den Größen 87 und 91 sind optimiert, um eine bessere Leistung bei Anwendungen mit höherem Druck zu bieten. Jede Schlauchgröße wird mit extrem engen Toleranzen hergestellt, die zu unseren B/T-Pumpenköpfen passen. Diese engen Toleranzen gewährleisten einen genauen, wiederholbaren Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche. Außerdem zeigen die PerfectPosition-Schlauchhaltemarkierungen (auf den meisten Schlauchformulierungen zu finden) die beste Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf an. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Schlauchformulierungen, um eine optimale Leistung in den anspruchsvollsten Anwendungen zu ermöglichen.