Schwarzes IHC-Chromogen (HRP), HIGHDEF®
Lieferant: Enzo Life Sciences
HIGHDEF®
ENZOADI9501710030EA 278 CHF
ENZOADI9501710030 ALEXADI9501710030
Schwarzes IHC-Chromogen (HRP), HIGHDEF®
Tests Zelltests
Das schwarze HIGHDEF® IHC-Chromogen (HRP) ist für die Verwendung in Meerrettichperoxidase- (HRP)-basierten Immunfärbungen oder in situ-Hybridisierungssystemen vorgesehen.
  • Einzigartiges schwarzes High Definition-IHC-Chromogen für HRP-aktivierte Entwicklung
  • System kann in jeglichen automatisierten Systemen sowie manuell verwendet werden
  • Erzeugt eine stark kontrastierende ebenholzschwarze Farbe
Lieferumfang: Schwarzes IHC-Chromogen (HRP) Substratpuffer und Chromogen mit einer leeren Mischflasche.