Z-IETD-Fmk
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260144R020
ALX260144R100
ENZOALX260144R020EA
322
CHF
ENZOALX260144R020
ENZOALX260144R100
Z-IETD-Fmk
Proteine und Peptide
Inhibitor für Caspase und Granzyme
Irreversibler, zelldurchlässiges Inhibitor von Caspase-8 und Granzyme B. Inhibiert auch Caspase-10. Der Inhibitor ist als Methylester konzipiert, um die Zellpermeabilität zu erleichtern.