ZnAF-2.Tetrahydrochlorid
Lieferant: Enzo Life Sciences
ENZOALX620072M001EA 899 CHF
ENZOALX620072M001 ALEXALX620072M001
ZnAF-2.Tetrahydrochlorid
Proteinkonjugate und Markierungen
Fluoreszierende Probe für Zn2+
Nicht zelldurchlässiges fluoreszierendes Reagenz (Ex(max): 492nm; Em(max): 514nm) zum Nachweis niedriger Konzentrationen von Zinkionen aufgrund seiner starken Affinität zu Zinkionen (Dissoziationskonstante: 2.7nM). Das Zinkion der Probe kann spezifisch nachgewiesen werden. Niedrige Hintergrundfluoreszenz macht die Visualisierung für Zinkionen in vivo-Proben supersensibilisiert. Auch als zelldurchlässiges Derivat erhältlich (Art. Nr. ALX-620-076). ZnAF-2 konjugiert TPEN (Art. Nr. ALX-450-011) Affinitäten mit Fluorescein und verstärkt die Spezifität für Zn2+.