Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALEXBML-AK408-0001EA 674 CHF
ALEXBML-AK408-0001 ENZOBMLAK4080001
Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Tests Enzymtests
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das MMP-2 Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein vollständiges Assaysystem, das zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-2 (MMP-2, Stromelysin-1) unter Verwendung eines Thiopeptids als chromogenes Substrat entwickelt wurde. Die Assays werden in einem praktischen Mikroplattenformat mit 96 Wells durchgeführt. Das Kit ist nützlich, um Inhibitoren von MMP-2, einem potenziellen therapeutischen Ziel, zu screenen.
Lieferumfang: Kit enthält MMP-2-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Inhibitor, Assay-Puffer, 96-Well-Mikrotiterplatte.