Matrix Metalloproteinase-12 (MMP-12) Fluorometrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALEXBML-AK403-0001EA 686 CHF
ALEXBML-AK403-0001 ENZOBMLAK4030001
Matrix Metalloproteinase-12 (MMP-12) Fluorometrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Tests Enzymtests
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das MMP-12 Fluorometrisches (auch bekannt als fluorimetrisch) Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein vollständiges Assay-System, das zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-12 (MMP-12, Stromelysin-1) unter Verwendung eines gequenchten, fluorogenen Peptids entwickelt wurde: Fluorogenes OmniMMP™-Substrat Mca-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH.
Die Mca-Fluoreszenz wird durch die Dpa-Gruppe gequencht, bis die Spaltung durch MMPs an der Gly-Leu-Bindung die zwei Einheiten trennt. Die Assays werden in einem praktischen Mikroplattenformat mit 96 Wells durchgeführt.
Lieferumfang: Das Kit enthält MMP-12-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Kalibrierungsstandard, Prototypischer Kontrollinhibitor (NNGH3), Assay-Puffer, 96-Well-Mikrotiterplatte und eine ausführliche Anleitung.