Lyso-ID® rotes Zytotoxizitäts-Kit (GFP-CERTIFIED®) für Mikrotiterplatten
Lieferant: Enzo Life Sciences
LYSO-ID®
ALEXENZ51015-KP002EA 502 CHF
ALEXENZ51015-KP002 ENZOENZ51015KP002
Lyso-ID® rotes Zytotoxizitäts-Kit (GFP-CERTIFIED®) für Mikrotiterplatten
Tests Zelltests
Ein schneller, quantitativer und HTS-kompatibler Zytotoxizitätstest an lebenden Zellen
  • Test enthält einzigartigen, medikamentenähnlichen Farbstoff, der sich schnell in Zellen verteilt und saure Organellen markiert
  • Einziger kommerzieller Test verfügbar, der eine langfristige Zellüberwachung zytotoxischer Effekte ermöglicht
  • Multi-Well, hoher Durchsatz mit schneller Farbstoffinkubation von 10-15 Minuten
  • Keine gleichzeitige Inkubation mit künstlichen Phospholipidanaloga zur Erkennung erforderlich, wodurch das Potenzial für störende, farbstoffbedingte Artefakte eliminiert wird
  • Überwacht die Lysosomenansammlung als Reaktion auf eine längere Arzneimittelbehandlung
  • Quantitative Ergebnisse in nur 3 Stunden, einschließlich Arzneimittelbehandlung
96 Wells zellbasierte Assays. Bietet einen schnellen und quantitativen Ansatz zur Bestimmung von durch Arzneimittel oder toxische Wirkstoffe verursachten Störungen von Lysosomen und lysosomähnlichen Organellen in lebenden Zellen.
Bestellinformation: Menge: 2×96-Wellplatten Inhalt: 10x Duales Farberkennungsreagenz: 2×1 ml
Erkennungspuffer: 20 ml
Verapamil-Kontrolle: 3 µmol
10x Assaypuffer: 15 ml