VWR®, Zellkulturplatten, 3D-Scaffold
Lieferant: VWR Collection
734-2970EA 310 CHF
734-2970 734-2971 734-2972
VWR®, Zellkulturplatten, 3D-Scaffold
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
VWR® 3D-Scaffold Zellkulturplatten aus Polystyrol (GPPS) mit einem polymeren Gerüst (Scaffold) aus Polystyrol sind in der Lage, die dreidimensionale Struktur der Zellen von Tieren oder des menschlichen Körpers mit maximalem Ergebnis nachzuahmen. Sie liefern so eine ideale Umgebung für die Zellinteraktion, maximieren den Kulturbereich und verbessern die Ausbeute.
  • Äußerst konsistentes Scaffold (mittlerer Faserdurchmesser von 500 μm und Porenabstand von 260 μm) mit 3D-Kanälen gewährleistet hohe Konnektivität, vereinfacht Nährstoffübertragung, konsistente