Lauroyl peroxide 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L14310.36EA
284
CHF
L14310.36
L14310.22
Lauroyl peroxide 97%
Lauroyl peroxide
Formel:
(C₁₁H₂₃CO)₂O₂ MW: 398,628 g/mol Melting Pt: 53…57 °C Dichte: 0,910 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008964 CAS-Nummer: 105-74-8 EINECS: 203-326-3 ADR: 5.2,II |