Lauroyl peroxide zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43861.0100EA
64.9
CHF
8.43861.0100
Lauroyl peroxide zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lauroyl peroxide
Formel:
(C₁₁H₂₃CO)₂O₂ MW: 398,628 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008964 CAS-Nummer: 105-74-8 EINECS: 203-326-3 UN: 3106 ADR: 5.2, |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 49 °C |
Molar Mass | 398.63 g/mol |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 112 °C |
HS Code | 2915 90 70 |
Density | 0,91 g/cm3 (20 °C) |
Ignition temperature | 112 °C |
Melting Point | 49 °C |
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Storage temperature | 15...25 °C |
Assay (iodometric) | ≥98% |
Identity (IR) | passes test |