Streptavidin-Magnetkügelchen
Lieferant: TRILINK BIOTECHNOLOGIES
M-1002-010 M-1004-010 N-1000-1000 N-1000-010 N-1000-005 N-1000-002 M-1002-100 M-1003-050 M-1003-100 M-1002-020
733-2507EA 0 CHF
733-2507 SOLUM-1004-010 SOLUN-1000-1000 SOLUN-1000-010 SOLUN-1000-005 SOLUN-1000-002 SOLUM-1002-100 SOLUM-1003-050 SOLUM-1003-100 SOLUM-1002-020
Streptavidin-Magnetkügelchen
Kugeln Magnetkugeln
Streptavidin-Magnetkügelchen und Agarose mit bis zu 12-fach höherer Biotin-Bindungskapazität als vergleichbare Produkte.
Eine höhere Bindung bedeutet eine geringere Kügelchenmasse oder Agarose, die zur Immobilisierung einer biotinylierten Probe erforderlich ist, und ein geringeres Hintergrundrauschen durch unspezifische Bindung, was zu besseren Signalen und niedrigeren Nettokosten führt.