Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® Kraftstoff und Schmiermittel, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06401-73EA 608 CHF
MFLX06401-73 MFLX06401-82 MFLX06401-26
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® Kraftstoff und Schmiermittel, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt, um dem Ausdehnen und der Versprödung zu widerstehen, die durch Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis verursacht werden.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind