Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Tygon® Fuel and Lubricant, I/P 82; 50 ft
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Entwickelt, um dem Ausdehnen und der Versprödung zu widerstehen, die durch Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis verursacht werden.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- I/P® 82 Schlauch hat einen 1/2“ (12,7 mm) Innendurchmesser
- Nimmt 1/2“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschläuche Tygon® Kraftstoff- und Schmiermittel sind speziell für den Transport von Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und den meisten industriellen Schmiermitteln geeignet ohne deren Festigkeit und Flexibilität zu beeinträchtigen. Dadurch verringert sich das Risiko eines Ausfalls durch Risse und Leckagen. Diese Schläuche sind hoch flexibel und daher leicht zu installieren. Die durchscheinende gelbe Farbe vereinfacht und beschleunigt eine eindeutige Identifizierung und Durchflussüberwachung. Die Formulierung für Kraftstoff- und Schmiermittel weist eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit auf und ist ozon- und UV-beständig.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.