Matrix Metalloproteinase-7 (MMP-7) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAK4060001
ENZOBMLAK4060001EA 742 CHF
ENZOBMLAK4060001
Matrix Metalloproteinase-7 (MMP-7) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Tests Enzymtests
Ein QuantiZyme™ Assay-System. Das MMP-7 Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein komplettes Assay-System zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-7 (MMP-7, Matrilysin) unter Verwendung eines Thiopeptids als chromogenes Substrat.
Lieferumfang: Das Kit enthält MMP-7-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Kalibrierungsstandard, Prototypischer Kontrollinhibitor (NNGH3), Assay-Puffer, weiße 96-Well-Mikrotiterplatte und eine ausführliche Anleitung.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Anwendung Colorimetric detection, HTS activity assay
Lagerbedingungen −80 °C
Größe 1 kit