IHC Universal-Negativkontrollreagenz
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9502310025
ENZOADI9502310025EA 192 CHF
ENZOADI9502310025
IHC Universal-Negativkontrollreagenz
Tests Immunologische Tests
Das universelle IHC-Negativkontrollreagenz wurde speziell für Kaninchen-, Maus- und Ziege-Antikörper entwickelt.
  • Flüssiges Gemisch aus aufgereinigten Ziege-, Maus- und Kaninchen-Immunglobulinen (IgGs)
Das Reagenz wurde für die Verwendung mit polymerbasierten sekundären Systemen in manuellen und automatischen IHC-Plattformen titriert.