Immunologie-Platten, 384-Well, MaxiSorp™, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
460372 460518 464718
735-0035EA 559 CHF
735-0035 735-0036 735-0114
Immunologie-Platten, 384-Well, MaxiSorp™, Nunc™
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
PS, MaxiSorp™ oberflächenbehandelt, mit Zertifikat, mit Sims. Wahlweise erhältlich als klare Platten für colorimetrische Proben und die Probenaufbewahrung, weiße Platten für Lumineszenzproben und schwarze Platten für Fluoreszenzproben.
  • Gleiche Außenmaße wie die 96-Well-Platte
  • Die weißen und schwarzen Platten sorgen für eine Minimierung von 'Cross-Talk'
  • Die quadratischen, abgerundeten Wells erhöhen die Schütteleffizienz
  • Flachboden für gute Sichtbarkeit
  • Kompatibel mit automatischen Lesegeräten und Flüssigkeitshandhabungssystemen
Arbeitsbereich: 10 bis 10More Product Information