CSB-Aufschluß-Arbeitsplätze gemäß EPA, ISO oder DIN
Lieferant: BEHR
B00218408 B00218409 B00218405 B00218406 B00218407
705-0030EA 17510 CHF
705-0030 BEHRB00218409 705-0027 705-0028 705-0029
CSB-Aufschluß-Arbeitsplätze gemäß EPA, ISO oder DIN
Aufschlusssysteme Aufschluss-Systeme
Die CSB-Bestimmung ist ein wichtiger Gesamtparameter bei Abwasser- und Kläranlagenmessungen. Behr Arbeitsplätze garantieren eine CSB-Analyse strikt gemäß den folgenden Normen.
  • ISO 6060
  • DIN 38409 Teil 41 (CSB >15 ppm)
  • DIN 38409 Teil 43 (CSB-Kurzzeitverfahren)
  • DIN 38409 Teil 44 (CSB 5 - 50 ppm)
Gerätekonfigurationen zum gleichzeitigen Aufschluss von 6 oder 12 CSB-Proben.
Systeme des Typs 2 bestehen aus den folgenden Komponenten:
- Mikroprozessorgesteuerte Zeit-/Temperatursteuerung TRSMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable