Autoklaven, LABOKLAV
Lieferant: SHP Steriltechnik
210055001000V 210055001000H 210160001000V 210160001000H 210195001000H 210195001000V 210100001000V 210080001006V 210080001004V 210080001004H 210100001000H 210080001000V 210080001000H 210135001000V 210135001000H
481-0402EA 17620 CHF
481-0402 481-0401 481-0465 481-0464 481-0480 481-0481 481-0434 481-0430 481-0426 481-0425 481-0433 481-0418 481-0417 481-0449 481-0448
Autoklaven, LABOKLAV
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Ein vollständig neues Konzept ermöglicht den Einbau der Einheit als Front- oder Top-Loader. Sie können problemlos horizontal oder vertikal eingebaut werden. Selbst zu einem späteren Zeitpunkt kann von einem vertikalen auf einen horizontalen Einbau oder umgekehrt gewechselt werden, ohne dass große technische Veränderungen nötig wären (kontaktieren Sie uns für mehr Informationen). Bei horizontalem Einbau sind die Einheiten sogar stapelbar.
SS 316L Edelstahlkammer und -gehäuse.
  • Automatic feed water pump
  • Fully automatic closing system and thermal locking device
More Product Information