Zellkulturplatten, 96-Well, CELLSTAR®
Lieferant: Greiner Bio-One
655098_32 655083_32 655086_32 655073_40 655088_40 655079_40 655087_40 655090_32 675083_32 675086_32 675090_32 675180_32
738-0024EA 288 CHF
738-0024 392-0024 392-0025 392-0022 738-0019 392-0023 738-0018 736-0230 392-0056 392-0057 392-0058 392-0060
Zellkulturplatten, 96-Well, CELLSTAR®
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
PS, zellkulturbehandelt, steril. Alle Platten sind als frei von RNase, DNase und humaner DNA zertifiziert, sind nicht pyrogen und nicht zytotoxisch.
  • Wells mit F-förmigem Boden besitzen hervorragende optische Eigenschaften und eignen sich ideal für mikroskopische Anwendungen
  • Platten mit transparentem Boden haben pigmentierte Wände und einen dünnen, transparenten, beschichteten Boden und eignen sich ideal zur Fluoreszenz- und Lumineszenz-Detektion.
  • Mit Half Area-Platten lässt sich das Probenvolumen um bis zu 50% reduzieren.
  • Der Deckel ermöglicht
More Product Information