Sekundäre Referenzstandards für die Gaschromatographie
Großes Sortiment an 24 verschiedenen sekundären GC-Referenzstandards für verschiedene chromatographische und analytische Anwendungen. FDA, USP und EP erkennen alle den Nutzen von Sekundär- und Arbeitsstandards an, die sich in Bezug auf den entsprechenden Primärstandard etabliert haben.
- Reinheit und spezifische Verunreinigungsprofile werden mittels GC-MS bestimmt (im Analysenzertifikat aufgezeichnet)
- Assay über 99,9%
- Kostengünstige Alternative zu den Primärstandards im Arzneibuch
- Lieferbar in 100 ml-Glasflaschen
- Daten zur Rückführbarkeit auf die spezifische aktuelle Charge des Primärstandards