PESTINORM® SUPRA TRACE® Lösungsmittel für Spurenanalysen auf Pestizide und organische Substanzen
PESTINORM® SUPRA TRACE – ein universelles Lösungsmittel für alle Anwendungen
Elf hochreine Lösungsmittel für alle Analysen organischer Proben und empfindlichen Nachweismethoden (GC-FID, GC-ECD, GC-MS).
- Sehr hoher Reinheitsgrad (> 99,9% des Assays), zuverlässig
- Ein Universallösungsmittel für alle Proben und hochempfindlichen Nachweismethoden
- Der spezifizierte Retentionszeitbereich für ECD ist größer (wobei auch niedrig siedende Substanzen zuverlässig erkannt werden)
- In den Spezifikationen sind alle Nachweismethoden enthalten