Supelco® SmartChemicals zur Verbesserung Ihres Titrationsprozesses
Supelco® SmartTitrants und Supelco® SmartStandards sind die neueste Entwicklung von Merck auf dem Gebiet der Titrationstechnologie. RFID-Tags auf den Flaschen der Chemikalien werden vom Mettler Toledo Titrator gescannt und die Daten werden automatisch an den Titrator übertragen. Smartchemicals bieten Ihnen 4 entscheidende Vorteile:
- Sichere Datenübertragung – gewährleistet eine vollständige und korrekte Übertragung von Daten zu Reagenzien und Standards an die Titrationssoftware
- Einfache Bedienung – intuitive Bedienung und bequeme Datenübertragung auf Knopfdruck
- Erweitertes Qualitätsmanagement – Titerbestimmung, Haltbarkeit, Compliance-Daten, Datum der ersten Öffnung, Freigabedatum
- Verbesserte Effizienz – schnelle Datenübertragung – spart Zeit – kein manuelles Schreiben der Daten und kein Vier-Augen-Prinzip notwendig
Alle für die Methodenausführung, Ergebnisberechnung und Dokumentation erforderlichen Informationen werden reibungslos übertragen
- Produktname
- Artikelnummer
- Los-/Chargen-Nr.
- Konzentrationen
- Freigabedatum
- Haltbarkeit – abgelaufene Chemikalien sind für die Verwendung gesperrt
- Datum der ersten Öffnung
Bei der Verwendung von Standards werden zusätzlich die folgenden Informationen übertragen:
- Molekulargewicht
- Name des Lieferanten
- Konformität gemäß Arzneibüchern und ISO
- Messunsicherheit
Titripur® volumetrische Lösungen, Certipur® volumetrische Standards und alle Aquastar® Karl-Fischer-Titriermittel und Standards aus dem SmartChemical Sortiment verfügen über einen RFID-Tag auf dem Etikett. Alle relevanten Daten aus dem Analysezertifikat werden auf dem RFID-Tag der SmartChemical gespeichert. SmartChemicals sind mit folgenden Titratoren von Mettler Toledo kompatibel: G20S, G10S, V30S, V20S, V10S, T9, T7 und T5. Um die Kompatibilität Ihres Systems zu gewährleisten, muss ein SmartChemical Reader mit Ihrem System verbunden werden. Wenn Sie Unterstützung oder weitere Informationen über die Einrichtung benötigen, fordern Sie bitte über das untenstehende Formular Unterstützung an.
Weitere Informationen