Titration mit Chemikalien und Lösungen von Merck
Die Titration ist eine quantitative chemische Analyse zur Bestimmung der unbekannten Konzentration einer beliebigen Substanz. Je nach Substanz, die analysiert werden soll, können unterschiedliche Titrationsreaktionen verwendet werden. Die Säure-Base-Titration wird zur Alkalimetrie oder Azidimetrie verwendet. Die Redoxtitration wird für die Bromatometrie, Cerimetrie, Chromatometrie, Chromometrie, Iodometrie, Permanganometrie, Titanometrie und Ferrometrie verwendet. Die Fällungstitration wird zur Bestimmung der Silbernitratkonzentration verwendet, die auch Argentometrie genannt wird. Die komplexometrische Titration ist besonders interessant für die Bestimmung einer Mischung verschiedener Metallionen in einer Lösung.
Je nach Art der Titrationsreaktion können unterschiedliche Medien verwendet werden:
- wässrige
- nicht-wässrige
- Zwei-Phasen-Titration
Das Sortiment von Merck für die Titration besteht aus folgenden Produkten:
- Titripur® für die volumetrische Titration
- Aquastar® für die Karl-Fischer-Titration
- Titriplex® für komplexometrische Titration
- Titrisol® Konzentrate
- Titripac® intelligente Verpackungslösung
- Smartchemicals für die Automatisierung mit Instrumenten von Mettler Toledo
- 3S Reagenzien für die Automatisierung mit Metrohm Instrumenten
Merck Titripur® volumetrische Lösungen
Hervorragende Reinheit, Qualität und Zuverlässigkeit für Metall- oder Verunreinigungsanalysen, Assays oder Konzentrationsbestimmungen.
Merck Titripac® volumetrische Lösungen
Die innovative Verpackungslösung von Merck, die Ihnen Zeit und Geld spart und gleichzeitig die Umwelt schützt. Gewinner des Green Good Design Award 2016.
Merck volumetrische Standards
Certipur® volumetrische Standards sind zuverlässige und zertifizierte Referenzmaterialien, die genaue Titrationsergebnisse gewährleisten.
Merck SmartChemicals für Mettler Toledo Systeme
Supelco® SmartTitrants und Supelco® SmartStandards sind die neueste Entwicklung von Merck auf dem Gebiet der Titrationstechnologie.
Merck 3S Chemikalien für Metrohm OMNI Systeme
3S ist eine intelligente Verpackungslösung, die mit einem Originalitätsverschluss geschützt ist. Zwischen dem Verschluss und dem Metrohm OMNI Titrator erfolgt ein automatischer Datentransfer mittels RFID (Radiofrequenz-Identifikation).
Merck Indikatoren
Ein Säure-Base-Indikator oder pH-Indikator ist ein Farbstoff, der zur Anzeige die Farbe ändert