Merck 3S Reagenzien für die Titration mit dem Metrohm OMNIS
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/merck_3s_reagents_main_200x200.jpg)
3S ist eine intelligente Verpackungslösung, die mit einem Originalitätsverschluss geschützt ist. Zwischen dem Verschluss und dem Metrohm OMNIS Titrator erfolgt ein automatischer Datentransfer mittels RFID (Radiofrequenz-Identifikation).
Sicherer Umgang mit den Chemikalien: Minimierung des Kontaminationsrisikos durch berührungslosen Reagenzwechsel
Smart – Intelligente Verbindung von chemischen Verbrauchsmaterialien: Kommunikation zwischen dem 3S Verschluss und der Gerätesoftware über RFID mit visueller Statusanzeige am System
Sicher – Sichere Informationsübertragung: Direkte RFID-basierte Übertragung von Reagenzdaten an die Gerätesoftware zur Eliminierung menschlicher Fehler. Verwendung
- Originalitätssicherungsring entfernen und zum Öffnen nach unten drücken
- Mit einer einzigen Handbewegung an den Omnis Flüssigkeitsadapter anschließen
- Die Reagenzdaten werden automatisch an die Methode übertragen