Automatisierte Liquid-Handling-Systeme und Dispenser
Steigern Sie die Produktivität, indem Sie die manuelle Arbeit mit automatisierten Thermo Scientific™ Liquid-Handling-Systemen und Dispensern minimieren. Diese Geräte sind für eine Vielzahl von Volumina und Laborartikel geeignet und bieten präzises Liquid Handling für verschiedenste Anwendungen. Dank ihrer kompakten Größe und flexiblen Programmieroptionen können sie leicht in Ihre Arbeitsabläufe integriert werden.
Multidrop Reagenziendispenser
Thermo Scientific™ Multidrop™ Dispenser ermöglichen schnelles und präzises Dispensieren in Ihrem Labor mit hohem Durchsatz. Sie sind für eine Vielzahl von Platten und Volumina geeignet, weshalb sie eine praktische Lösung für zahlreiche Anwendungen darstellen.
Versette automatisiertes Liquid-Handling-System
Mit automatisierten Thermo Scientific™ Versette™ Liquid-Handling-Systemen können Sie die manuelle Arbeit bei Liquid-Handling-Anwendungen ganz einfach minimieren. Dieses kompakte 96/384 Kanal-Gerät ist ideal für Plattenreplikation, Plattenstempeln und serielle Verdünnungsverfahren.
Literature
Request literature or download PDFs from Thermo Scientific...