Feuchtebestimmung
Die Feuchtebestimmung ist in vielen Industriezweigen, wie z. B. der Pharma- und Lebensmittelindustrie, eine wichtige Analyse in der Qualitätskontrolle, Produktionskontrolle und Produktentwicklung.
Feuchtigkeit kann die Haltbarkeit von Produkten beeinflussen, wirkt sich aber auch auf viele andere Anwendungen aus. Feuchtebestimmer sind eine schnelle Alternative zur klassischen Trocknungsmethode im Ofen.
VWR bietet eine umfassende Auswahl an Feuchtebestimmern bekannter Marken wie Sartorius und Ohaus sowie unserer Eigenmarke VWR an, die jeweils über spezifische Merkmale zur Erfüllung spezifischer Anwendungsanforderungen verfügen.
- Infrarot- oder Halogen-Heizung für schnelle Ergebnisse
- Keramik- oder gewickelte Quarzelemente für präzisere Messungen
Auch verifizierte Versionen (OCE) für den Einsatz im gesetzlichen Messwesen sind verfügbar.
Produktauswahl
Feuchtebestimmer, VWR®
Sortiment günstiger und robuster Kompaktgeräte für Routinemessungen.
Feuchtebestimmer, Ohaus
Mit Schwerpunkt auf Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit für den routinemäßigen und professionellen Einsatz.
Feuchtebestimmer, Sartorius
Premium-Geräte für höchste Präzision in Routine- und professionellen Anwendungen.
Wäge- und Trockenschalen
Robuste Aluminiumschalen, die mit den meisten Feuchtewaagen und Trocknungsgeräten kompatibel sind.