Abklatschplatten und Contact Slides
Abklatschplatten erhältlich in Blisterpackung, doppelt oder dreifach verpackt, komplett mit Eintauchnährböden, alle gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Verfügbar mit TLHTh-Neutralisator (Tween, Lecithin, Histidin, Thiosulfat) sowie einem Bestrahlungszertifikat.
Platten sind für aktive oder passive Luftüberwachung bestrahlt. Sie werden in Blisterpackung oder klassischer Verpackung mit den Eintauchnährböden geliefert, alle gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Produktauswahl
Abklatschplatten
Eine einfache und effiziente Weise, um mikrobiologische Kontaminationen auf Oberflächen nachzuweisen...
Eintauchnährböden
Das Testen mit Eintauchnährböden ist ein sicherer, zuverlässiger, wirtschaftlicher und schneller Indikator, ob Bakterien, Hefen und Schimmelpilze auf Oberflächen und in Flüssigkeiten vorhanden sind...
Mini-Inkubator
Praktischer Mini-Inkubator für Hygienetests von Eintauchnährböden und Abklatschplatten...