Finden Sie heraus, wie die Pall Produkte diese Verbrecher hinter Gitter bringen können
Gerd Gegendruck wird abgewehrt
Bei Pall Acrodisc® PSF wwPTFE Spritzenvorsatzfiltern hat sich erwiesen, dass die Lebensdauer der Säulen um mehr als das 40-fache verlängert wurde und keine signifikanten Erhöhungen des Gegendrucks vorkamen. Durch die große effektive Filtrationsfläche der Acrodisc Produkte im Vergleich zu anderen Produkten wird die Filtration schnell und einfach. Diese Produkte sind daher besonders gut für die Vorbereitung mehrerer Proben geeignet.
Larissa und Patrizia im Zaum gehalten
Die Reinigung und Entgasung der mobilen Phasen mit Pall SolVac® verlängert die Lebensdauer der Säulen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Ergebnisqualität und Konsistenz. Im Vergleich zu Glastrichterfiltern ist SolVac mit seiner patentierten magnetischen Dichtung leicht zu bedienen, eliminiert die Wasch- und Transferschritte und minimiert das Potenzial von Leckagen, indem das Mittel direkt aus der Lösungsmittelflasche angesaugt wird.
Patrizia Partikel hat keine Chance, einzudringen
Bei den Bei Pall Acrodisc® PSF wwPTFE Spritzenvorsatzfiltern können Sie sicher sein, dass Sandra ein langes, glückliches Leben genießt und ihre Ergebnisse von konstant hoher Qualität sind!
Edwin Extrahierbar wird vernichtet
Das Acrodisc MS Sortiment ist maßgeschneidert für den Einsatz bei Anwendungen der Massenspektrometrie. Seine wasserbenetzbare PTFE-Membran und Polyethylen-Hardware sorgen für einen extrem niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und reduzieren dabei die Ionensuppression/-verstärkung.
Kostenlose Probe/Demo anfordern