Schnelltests
Schnellere Ergebnisse und Bedienkomfort gegenüber herkömmlichen Methoden. Wir bieten eine Vielzahl von Tests, basierend auf vorhandener oder fehlender Enzymaktivität, Molekularbiologie sowie immunologische Screeningtests.
- Streifentests
- Lateral Flow Tests
- PCR und QPCR
Produktauswahl
Lateral Flow Tests
Ein immundiagnostischer Sandwich ELISA Assay zum Nachweis eines Pathogens oder Toxins...
Teststreifen und Reagenzien
Das Vorhandensein und die Abwesenheit von Enzymaktivität ist eine taxonomische Eigenschaft von Mikroorganismen und kann zu ihrer Differenzierung oder Bestimmung verwendet werden...
PCR und QPCR
Tests für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, bestehend aus Sets zum Nachweis von Lebensmittel-Pathogenen...