Thermo Scientific Chemikalien - Screening-Sammlungen
Der Prozess der Medikamentenentwicklung umfasst verschiedene Schritte:
- Target-Validierung
- Assay-Entwicklung
- High-Throughput-Screening (HTS)
- Hit to Lead (H2L)
- Lead-Optimierung
- Präklinische Entwicklung
- Klinische Entwicklung
Beim High-Throughput-Screening werden potenziell bioaktive Verbindungen daraufhin getestet, ob sie mit einem bestimmten Target interagieren.
Der folgende Schritt, Hit to Lead (H2L), auch bekannt als Lead-Generierung, beginnt mit der Bestätigung und Bewertung der ersten Screening-Hits. Anschließend werden Analoga synthetisiert (Hit-Expansion).
Portfolio von Maybridge
Das Portfolio von Maybridge besteht aus hochwertigen hit-, lead- und arzneimittelähnlichen Verbindungen, die in Screening-Programmen wertvolle Daten generieren können. Sie werden speziell zur Unterstützung des pharmazeutischen Wirkstoffforschungsprozesses entwickelt. Dies umfasst:
- High-Throughput-Screening für die Wirkstoffsuche. Dabei handelt es sich um eine Screening-Sammlung, die aus einem hochdiversen Satz von über 53.000 hit- und leadähnlichen Molekülen besteht. Die Sammlung umfasst individuell gestaltete Verbindungen, die durch innovative synthetische Techniken hergestellt wurden.
- Maybridge Hit-to-Lead Building Blocks, die speziell für die medizinische Chemie entwickelt wurden und sowohl eine SAR-Entwicklung als auch eine Hit-to-Lead-Optimierung ermöglichen.
- Maybridge Fragment-Libraries. Das Fragment-Screening gewinnt als effektive Methode zur Beschleunigung des Wirkstoffforschungsprozesses immer mehr an Akzeptanz. Die Maybridge Fragmentsammlung hilft bei der strukturbasierten Lead-Identifizierung und umfasst 30.000 chemische Fragmente.
Lieferformate
Ausgewählte Verbindungen sind in zwei vorbereiteten Formaten und in Vials erhältlich, die bei Bedarf als Vorrat zur Verfügung stehen.
- 96-Well-Platten mit 1 μmol Trockenfilm
- 384-Well-Mikrotiterplatten mit 0,25 μmol Trockenfilm
96-Well-Platten können mit einer Masse von ≥ 2 µmol oder ≥ 0,5 mg als Pulver, Trockenfilme oder gefrorene DMSO-Lösungen geliefert werden. 96- oder 384-Well-Platten können mit einer Masse von 0,1 µmol oder 0,01 mg als Trockenfilme oder gefrorene DMSO-Lösungen geliefert werden. Die Verbindungen können auch in Vials mit einer Masse von 2 µmol oder 0,5 mg als Pulver oder DMSO-Lösungen bestellt werden. Darüber hinaus können wir die meisten gängigen Marken von Platten und Vials liefern, und verwenden auf Wunsch auch gerne die von Kunden bereitgestellten.