Leica Advanced Microscopy
Probenvorbereitung durch Bildgebung in Publikationsqualität
Forschungs-Workflows von Leica Microsystems helfen Ihnen, Zeit zu sparen und neue Entdeckungen zu machen. Von automatisierten Probenvorbereitungssystemen bis hin zu fortschrittlichen Bildgebungslösungen – die Produkte von Leica Geosystems helfen Ihnen, Kosten zu senken und bei der Forschung in den Bereichen Arzneimittel, Gewebekulturen, Lebendzellen und translationaler Forschung wertvolle Zeit zu sparen. Erzielen Sie Ihren nächsten Durchbruch mit innovativen Produkten von Leica Microsystems.
Leica Mica, der weltweit erste Microhub für die Bildgebung
Mica vereint Weitwinkel- und konfokale Bildgebung in einer probenschonenden, inkubierenden Umgebung. Alle Funktionen, die Sie benötigen, sind nur einen einfachen Tastendruck entfernt. Leica Mica bietet alles zur Optimierung der Workflows für die Fluoreszenz-Bildgebung und schnellere, aussagekräftige und wissenschaftliche Ergebnisse an einem Ort.
Leica THUNDER Imager, Organism
Der THUNDER Imager Oranism ermöglicht die schnelle und einfache 3D-Exploration ganzer Organismen für die entwicklungs- oder molekularbiologische Forschung.
Leica THUNDER Imager, Tissue
Der THUNDER Imager Tissue ermöglicht die Echtzeit-Fluoreszenz-Bildgebung von 2D-Gewebeschnitten, die typischerweise in der neurowissenschaftlichen und histologischen Forschung eingesetzt werden. Erfassen Sie detailreiche Bilder von dickem Gewebe ohne Unschärfen.
Leica THUNDER Imager, 3D Assay
Der THUNDER Imager 3D Assay bietet Ihnen eine Lösung für fortschrittliche 3D-Zellkulturtests, egal ob Sie Stammzellen, Sphäroide oder Organoide untersuchen möchten.
Leica laserinduzierte Breakdown-Spektroskopie (LIBS)
Leica DM6 M LIBS bietet zwei Systeme in einem für visuelle und chemische Analysen. Es dauert nur eine Sekunde, um einen chemischen Fingerabdruck zu erstellen – ohne Probenvorbereitung. Die integrierte Laserspektroskopie-Funktion liefert die chemische Zusammensetzung der Mikrostruktur, die Sie auf dem Mikroskopbild sehen.
Aufrechte Materialmikroskope Leica DM4 M & DM6 M
Sie müssen ähnliche Merkmale bei vielen Proben und in der Materialwissenschaft und -analyse abbilden, messen und analysieren? Das Leica DM4 M und Leica DM6 M sind die perfekten Industriemikroskope für Sie, ganz gleich, ob Sie Einsteiger oder Profi in der Mikroskopie sind.
*Verwenden Sie das Leica DM4 M für manuelle Routineuntersuchungen
*Verwenden Sie das Leica DM6 M für die vollautomatische Materialanalyse
Sie können frühere Mikroskopeinstellungen einfach abrufen und die Bildgebungsparameter mit den einzigartigen Softwarefunktionen Store and Recall sofort reproduzieren. Für jeden Probentyp.
Intelligente Automatisierung mit nur einem Knopfdruck macht sich wiederholende Arbeit einfach. Reduzieren Sie Schulungszeiten, verbessern Sie Ihren Workflow und erzielen Sie jedes Mal brillante Bildgebungsergebnisse – mit den Mikroskopen, die nicht vergessen.
Leica Laser Mikrodissektion (LMD)
Die Laser-Mikrodissektion (LMD) ermöglicht Benutzern die Isolation einzelner Zellen oder ganzer Gewebebereiche. Dank des einzigartigen Laserdesigns und der dynamischen Software können Benutzer mit den Leica LMD-Systemen ganze Gewebebereiche bis hin zu einzelnen Zellen oder sogar subzellulären Strukturen wie Chromosomen problemlos isolieren.
DMi8 – modulares, inverses Mikroskop für die Forschung
Unabhängig davon, ob Sie die Zellentwicklung exakt verfolgen, mehrere Assays betrachten oder das Verhalten komplexer Prozesse entschlüsseln möchten, mit dem DMi8 können Sie als Wissenschaftler mehr und schneller sehen, sowie das Verborgene entdecken.
*Mehr sehen – vergrößern Sie den Sichtbereich um das bis zu 10.000-fache
*Schneller sehen – Experimente bis zu 5x schneller
*Das Verborgene finden– aktivieren, abtragen und bleichen in einem einzigen Experiment
Leica Cell DIVE – die Lösung für multiplexe Bildgebung
Ermöglichen Sie Neuentdeckungen, die dank umfassenderem Verständnis der Mikroumgebung des Gewebes, die Patientenergebnisse verbessern. Bilden Sie 60+ Biomarker aus nur einem Gewebeschnitt räumlich ab – bis auf Einzelzellebene.