Abzüge
Der Abzug spielt eine grundlegende Rolle bei der allgemeinen Sicherheit eines Labors.
Er schützt die Bedienungsperson aktiv vor der Gefahr, giftige chemische Substanzen einzuatmen, und verringert das Risiko von Bränden und Explosionen drastisch, indem entflammbare Gase und Dämpfe verdünnt werden.
AutoProtect von Köttermann
Der aktive Schutz von Laborpersonal