Verschüttete Flüssigkeiten
Wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen während der Herstellung oder des Transports etwas verschüttet wird, muss die Entfernung und Entsorgung des zytotoxischen Materials durch ausreichend geschultes Personal erfolgen.
Ein Notfall-Kit für verschüttetes Material sollte an allen Orten, an denen zytotoxische Arzneimittel gelagert, transportiert, verarbeitet und verwaltet werden, vorhanden sein.