Masterflex®, part of Avantor®
Masterflex®
Seit 1955 engagieren wir uns für den Erfolg Ihres gesamten Liquid-Workflows – von der Forschung bis zur Produktion.
Masterflex® L/S® digitale Pumpsysteme
Die Bedienung ist dank des wartungsfreien, hochpräzisen Motors und Grafikdisplays so einfach wie nie zuvor. Erhältlich in einem IP33-Kunststoffgehäuse oder einem IP66-Edelstahlgehäuse.
Masterflex® I/P® digitales Dispensierpumpsystem
Die Präzisionsantriebe sind ideal für automatisierte Prozessanwendungen und bieten Fernsteuerungsoptionen ebenso wie eine einfache Programmierung. Die Anti-Tropf-Funktion gewährleistet eine genaue Dosierung.
Masterflex Präzisions-Pumpenschläuche
Verwenden Sie Masterflex Pumpenschläuche für eine optimale Performance Ihrer Masterflex Pumpen. Die Schläuche werden speziell für Masterflex Pumpen extrudiert und sind für eine lange Lebensdauer in peristaltischen Pumpenanwendungen ausgelegt.
Masterflex® Ismatec® Reglo digitale Pumpen
Ismatec Mikroflusspumpen sind ideal für Autoanalysen, Durchflusszellen, Sipper, OEM und Zufuhr- und Transferanwendungen mit geringem Durchfluss.
Masterflex® Anschlüsse
Unser umfassendes Sortiment enthält unter anderem Stecknippelanschlüsse für flexible Schläuche, Klemmverbindungen oder Rohrverbinder für starre Schläuche, Schnellverschlusskupplungen und vieles mehr.
Sensoren für den Einmalgebrauch
Ideal für Anwendungen wie Tangentialflussfiltration, Querflussfiltration, Tiefenfiltration, Bioreaktorüberwachung und Chromatographie.