Gestelle für VWR ULT-Gefriergeräte
Produkte im Fokus
Tenak Edelstahlgestelle für Kryoboxen, Standard
Diese Gestelle sind ein kostengünstiges Lagersystem. Sie passen in alle Gefriertruhenmarken und können mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden. Es sind Gestelle für drei verschiedene Boxenhöhen erhältlich.
Quellen
Tenak Edelstahlgestelle mit ausziehbaren Einschüben für Kryoboxen, Comfort
Es sind Gestelle für fünf verschiedenen Boxenhöhen erhältlich. Mit allen Gefriertruhenmarken kompatibel. Passend für alle Standard-Kryoboxen. Diese Gestelle gewährleisten eine ergonomischere Bedienung.
Quellen
Tenak Edelstahlgestelle für Gefriertruhen, Classic
Die Gestelle sind ein Lagersystem, das in jede Gefriertruhe passt und mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden kann. Es sind unterschiedliche Gestelle für verschiedene Boxenhöhen erhältlich. Die Kryoboxen werden mit einer Sicherungsstange fixiert.
Quellen
Tenak Edelstahlgestelle für Gefriertruhen, Comfort
Mit allen Gefriertruhenmarken kompatibel. Geeignet für alle Standard-Kryoboxen. Die Gestelle haben in jedem Fach Rückhaltefedern für die Kryoboxen.