Instrumentensysteme und Module
VWR International bietet Ihnen mit der entsprechenden Kombination von Hardware und Software, dem umfangreichen Zubehör sowie technischem Service und Applikationsunterstützung, Komplettlösungen aus einer Hand für Ihre analytischen oder präparativen Anwendungen.
In Kombination mit ultraschnellen Säulen (Partikel ≤ 2 μm) beschleunigt das LaChromUltra™ System die konventionellen HPLC-Methoden um das Zehnfache. Das bedeutet eine deutliche Erhöhung der Produktivität.
- ChromasterUltra RS
- Chromaster®
- Primaide
- Amino acid analysers
Download Chromaster Ultra RS brochure