Zertifizierte Membranen für mikrobiologische Analysen
Membrannachfüllpackungen für Sentino® Membranspender
Handliche Größe zur Verringerung des Lagerplatzbedarfs, was zu weniger Abfall durch Verpackungsmaterial führt
GN-6 Metricel® MCE Membran
Zellulose-Mischester ist das am häufigsten akzeptierte Filtermedium für die mikrobiologische Analyse und bietet eine maximale Rückgewinnung von Organismen.
Supor® 200 PES Membran
Membran mit hoher Durchflussrate, optimiert für biologische, pharmazeutische und sterilisierende Filtrationsanforderungen.
Black Metricel® PES Membran
Die Membran mit hoher Durchflussrate und mit dunklem Hintergrund bietet einen hervorragenden Kontrast zur Auszählung von undurchsichtigen Kolonien. Das exklusive Punktrasterformat behindert oder fördert das Kolonienwachstum nicht.
 Microbiological Evaluation of 0.45 µm Membranes