Bollé Sicherheit
Bollé Safety-Korrekturgläser - profitieren Sie von der unvergleichlichen Erfahrung eines zertifizierten Labors sowie erfahrener Designer und Techniker. Sorgfältig ausgewählte Produktpalette, um Ihnen eine große Auswahl an Kunststoff- und Metallrahmen mit optimalem Schutz zu bieten. Die Produktlinie bietet verschiedene Fassungen, die mit vier Arten von Korrekturgläsern (unifokal, bifokal, progressiv oder degressiv) und drei verschiedenen Linsenmaterialien (Polycarbonat, CR39 oder Mineralglas) ausgestattet werden können.
Laden Sie die Bollé-Broschüre herunter, um mehr zu erfahren
All Inclusive Prescription Pack (Bestellnr. BOLERXPACK) - eine einfache Möglichkeit, um bis zu 10 Schutzbrillen mit Korrektionsgläsern zu bestellen. Klicken Sie hier, um die PDF herunterzuladen.
Das All Inclusive Prescription Pack von Bollé ist eine einfache Möglichkeit, um bis zu 10 Schutzbrillen mit Korrektionsgläsern zu einem einfachen Preis zu bestellen. Jede Packung enthält 10 individuelle Brillenpakete, die jeweils ein Rezeptformular, einen im Voraus bezahlten Gutschein und Ausgabegebühren enthalten. Außerdem erhalten Sie Zugang zu den Standard-Bollé-Fassungen - mit Einstärken- oder Gleitsichtgläsern.
Nach dem Kauf bringt der Träger eine der Packungen zu seinem örtlichen Optiker, der das Formular ausfüllt und zur Bearbeitung sendet. Sobald die Rahmen fertig sind, benachrichtigt der Optiker den Träger für die Abholung.