Physikalische Gefahren
SCHUTZ GEGEN TÄGLICHE GEFAHREN IM LABOR
Labormitarbeiter sind häufig einer Vielzahl chemischer und physikalischer Gefahren und damit dem Risiko von Verletzungen und Produktivitätsverlust ausgesetzt. Das umfassende Angebot chemischer und mechanischer Handschuhe von Ansell bietet gezielten Handschutz vor vielen täglichen Gefahren in einem typischen Labor.
Ansell Downloads
Ansell Einweghandschuhe
Ansell Produkt
Beschreibungen und Vorteile
HyFlex 11-318
Bietet ausgezeichneten Schnittschutz in einem dünnen, leichten Design für sicheren Griff bei der Arbeit mit scharfen Gegenständen.
ActivArmr 80-813
Bietet Flammfestigkeit und Schnittschutz, ideal für Arbeiten mit selbstentzündlichen Chemikalien.
Crusader Flex 42-474
Bequemer Handschuh mit verbessertem Griff, entwickelt für die Handhabung heißer Objekte von bis zu 200 °C.
Chem-Tek 38-612
Bietet beste Beständigkeit gegen die aggressivsten Chemikalien: aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe sowie konzentrierte Mineralsäuren.
Ausbildungsressourcen
Chemikalienexposition im Labor: Technisches Paper
Intelligente Auswahl des Handschutzes für Labore: Whitepaper