Acrodisc® MS zertifizierte Spritzenvorsatzfilter
Acrodisc MS Spritzenvorsatzfilter verringern das Risiko von Matrixeffekten, die durch extrahierbare Substanzen verursacht werden. Die Filter weisen eine niedrige Proteinbindung auf, was eine höhere Genauigkeit bei der Proteinbestimmung und weniger Bedenken hinsichtlich der Verluste von Analyten bedeutet.
![]() |
Worum handelt es sich bei Acrodisc MS? Der Acrodisc MS ist der erste Spritzenvorsatzfilter, der LCMS-zertifiziert ist. Er bietet eine äußerst geringe Freisetzung extrahierbarer Substanzen mit guter Durchflussrate und Retentionseffizienz zum Schutz Ihrer Säulen und Instrumente. Was sind die Vorteile des Produkts? Der erste LCMS-zertifizierte Filter mit äußerst geringer Freisetzung extrahierbarer Substanzen. Acrodisc MS Spritzenvorsatzfilter sind in Einzelröhrchen verpackt, um sie vor externen Quellen extrahierbarer Substanzen zu schützen. Während ein Röhrchen verwendet wird, bleiben die anderen versiegelt. Die WWPTFE-(wasserbenetzbares Polytetrafluorethylen)-Membran kann sowohl mit organischen als auch wässrigen Lösungsmitteln verwendet werden. In Verbindung mit dem Polyethylengehäuse bietet die Membran eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Die Proteinadsorption der Acrodisc MS Spritzenvorsatzfilter ist minimal.
|