Probenvorbereitung für Life Science
Zentrifugaleinheiten
Stellen Sie eine schnelle Verarbeitung von Proben mit typischer Rückgewinnung von mehr als 90% sicher
Nanosep®
Einfache, zuverlässige Konzentrierung und Entsalzung von 50 bis 500 µl-Proben
Microsep™ Advance
Das Vertrauen in eine rasche Rückgewinnung von Konzentraten von < 100 µl aus Ausgangsvolumen von bis zu 5 ml
Macrosep® Advance
Konzentriert bis zu 20 ml biologischer Proben schnell und ohne Verlust von wertvollen Proben
Anwendungsbereich
  • Zur Verwendung von Proteinen und Nukleinsäuren
  • Konzentration
  • Pufferaustausch
  • Entsalzung
  • Fraktionierung
Acroprep Advance Filterplatten
Für die Probenvorbereitung und Nachweisverfahren mit hohem Durchsatz
  • Sorgen für Einheitlichkeit bezüglich der Filtrationsdauer sowie für eine effiziente Rückgewinnung von Proben und Perlen
  • Erhältlich in verschiedenen Membrankonfigurationen, Plattenfarben, Well-Volumina und Auslassspitzenlängen
  • Platten bestehen aus chemikalienbeständigem, biologisch inertem Polypropylen
  • Serielle Strichcode-Etikettierung ermöglicht eine Verwendung in automatisierten Nachverfolgungssystemen
Anwendungen
  • Konzentration, Reinigung und Entsalzung von Proteinen und Peptiden
  • Perlen-/harzbasierte Anwendungen
  • Bruttofraktionierung und Lysataufreinigung
  • Reinigung von pDNA, gDNA und lokale Reinigung von RNA
  • Allgemeine Filtration
Katalog durchsuchen